1-Bromo-3,5-bis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2658-1GEA 0 CNY
TCIAB2658-1G
1-Bromo-3,5-bis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (通过GC)
1-Bromo-3,5-bis(tert-butylthio)benzene
分子式: C₁₄H₂₁BrS₂
分子量: 333,35 g/mol
CAS号: 795274-44-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity