2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole ≥99.0% (通过GC), 通过升华纯化
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2696-1GEA 0 CNY
TCIAB2696-1G TCIAB2696-5G
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole ≥99.0% (通过GC), 通过升华纯化
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
分子式: C₂₄H₂₂N₂O
分子量: 354,45 g/mol
MDL编号: MFCD00003101
CAS号: 15082-28-7
EINECS: 239-135-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C