4,5-双二苯基膦-9,9-二甲基氧杂蒽 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 4,5-双(二苯基膦基)-9,9-二甲基呫吨
TCIAB2709-5GEA 0 CNY
TCIAB2709-25G TCIAB2709-5G TCIAB2709-1G
4,5-双二苯基膦-9,9-二甲基氧杂蒽 ≥98.0% (通过HPLC)
4,5-双二苯基膦-9,9-二甲基氧杂蒽
分子式: C₃₉H₃₂OP₂
分子量: 578,62 g/mol
MDL编号: MFCD00233866
CAS号: 161265-03-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C