Benzyl-2-ethylhexyl phthalate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB2714-25GEA
0
CNY
TCIAB2714-25G
Benzyl-2-ethylhexyl phthalate ≥95.0% (通过GC)
Benzyl-2-ethylhexyl phthalate
分子式:
C₂₃H₂₈O₄ 分子量: 368,47 g/mol 闪点: 217°C |
CAS号:
27215-22-1 EINECS: 248-335-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |