4,4′-双(2-苯并噁唑基)二苯乙烯 ≥97.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2729-25GEA 0 CNY
TCIAB2729-25G
4,4′-双(2-苯并噁唑基)二苯乙烯 ≥97.0% (通过HPLC,总氮)
4,4′-双(2-苯并噁唑基)二苯乙烯
分子式: C₂₈H₁₈N₂O₂
分子量: 414,46 g/mol
溶点: 355°C
MDL编号: MFCD00022846
CAS号: 1533-45-5
EINECS: 216-245-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %