4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl ≥90.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2730-25GEA
0
CNY
TCIAB2730-25G
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl ≥90.0% (通过HPLC)
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
分子式:
C₃₀H₂₆O₂ 分子量: 418,54 g/mol |
MDL编号:
MFCD23160777 CAS号: 40470-68-6 EINECS: 254-935-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Melting point | 217.0 to 221.0 deg-C |