1-双(4-氟苯基)甲基哌嗪 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
1-(4,4′-二氟二苯甲基)哌嗪
TCIAB2764-25GEA
0
CNY
TCIAB2764-25G
TCIAB2764-5G
1-双(4-氟苯基)甲基哌嗪 ≥97.0% (通过GC)
1-双(4-氟苯基)甲基哌嗪
分子式:
C₁₇H₁₈F₂N₂ 分子量: 288,34 g/mol 沸点: 130°C |
MDL编号:
MFCD00038660 CAS号: 27469-60-9 EINECS: 248-476-0 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |