5-氧代-5-苯基戊酸 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-苯甲酰基丁酸
TCIAB2768-5GEA 0 CNY
TCIAB2768-5G TCIAB2768-25G
5-氧代-5-苯基戊酸 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
5-氧代-5-苯基戊酸
分子式: C₁₁H₁₂O₃
分子量: 192,21 g/mol
MDL编号: MFCD00004411
CAS号: 1501-05-9
EINECS: 216-113-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C