4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (通过GC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB2773-1GEA
0
CNY
TCIAB2773-1G
TCIAB2773-5G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (通过GC,总氮)
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
分子式:
C₉H₆BrNO 分子量: 224,06 g/mol |
MDL编号:
MFCD05864695 CAS号: 98600-34-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Melting point | 177.0 and le 183.0 deg-C |