3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroaniline ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB2777-25GEA
835
CNY
TCIAB2777-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroaniline ≥98.0% (通过GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroaniline
分子式:
C₈H₄ClF₆N 分子量: 263,57 g/mol |
MDL编号:
MFCD04038716 CAS号: 201593-90-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |