(1R,3R)-5-(Bromomethylene)-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)cyclohexane ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB2779-100MGEA
0
CNY
TCIAB2779-100MG
(1R,3R)-5-(Bromomethylene)-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)cyclohexane ≥95.0% (通过GC)
(1R,3R)-5-(Bromomethylene)-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)cyclohexane
分子式:
C₁₉H₃₉BrO₂Si₂ 分子量: 435,59 g/mol |
CAS号:
387834-41-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |