5-溴噻吩-2-磺酰胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2793-5GEA 0 CNY
TCIAB2793-5G TCIAB2793-25G
5-溴噻吩-2-磺酰胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
5-溴噻吩-2-磺酰胺
分子式: C₄H₄BrNO₂S₂
分子量: 242,11 g/mol
MDL编号: MFCD00067990
CAS号: 53595-65-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C