1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2795-25GEA 0 CNY
TCIAB2795-25G TCIAB2795-500G
1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane ≥96.0% (通过滴定分析)
1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane
分子式: C₁₄H₄Br₁₀
分子量: 971,23 g/mol
MDL编号: MFCD06407713
CAS号: 84852-53-9
EINECS: 284-366-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %