苄基-4-溴丁醚 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB2802-25GEA
0
CNY
TCIAB2802-25G
TCIAB2802-5G
苄基-4-溴丁醚 ≥96.0% (通过GC)
苄基-4-溴丁醚
分子式:
C₁₁H₁₅BrO 分子量: 243,14 g/mol 沸点: 115°C |
CAS号:
60789-54-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |