4-Bromopyrene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2807-1GEA
0
CNY
TCIAB2807-1G
TCIAB2807-5G
4-Bromopyrene ≥95.0% (通过GC)
4-Bromopyrene
分子式:
C₁₆H₉Br 分子量: 281,15 g/mol |
MDL编号:
MFCD00029250 CAS号: 1732-26-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |