6-苄氧基吲哚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2809-25GEA 3175 CNY
TCIAB2809-25G TCIAB2809-5G TCIAB2809-1G
6-苄氧基吲哚 ≥98.0% (通过GC)
6-苄氧基吲哚
分子式: C15H13NO
分子量: 223,28
MDL编号: MFCD00053554
CAS号: 15903-94-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C