(2-苯并咪唑基)乙腈 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-氰甲基苯并咪唑
TCIAB2821-25GEA 0 CNY
TCIAB2821-25G TCIAB2821-5G
(2-苯并咪唑基)乙腈 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
(2-苯并咪唑基)乙腈
分子式: C₉H₇N₃
分子量: 157,18 g/mol
溶点: 212°C
MDL编号: MFCD00005601
CAS号: 4414-88-4
EINECS: 224-574-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %