2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2839-25GEA
0
CNY
TCIAB2839-25G
TCIAB2839-5G
2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (通过GC)
2-Butyl-2-adamantanol
分子式:
C₁₄H₂₄O 分子量: 208,35 g/mol |
CAS号:
14451-86-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |