4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2854-5GEA 1950 CNY
TCIAB2854-5G TCIAB2854-1G
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde ≥98.0% (通过GC)
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
分子式: C₁₄H₁₀O₂
分子量: 210,23 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00016714
CAS号: 66-98-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %