3,5-Bis[3,5-bis(methoxycarbonyl)phenoxymethyl]phenol ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2865-200MGEA 0 CNY
TCIAB2865-200MG
3,5-Bis[3,5-bis(methoxycarbonyl)phenoxymethyl]phenol ≥98.0% (通过HPLC)
3,5-Bis[3,5-bis(methoxycarbonyl)phenoxymethyl]phenol
分子式: C₂₈H₂₆O₁₁
分子量: 538,51 g/mol
CAS号: 186605-76-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C