4-(Boc-氨基)-1-丁醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: N-(4-羟丁基)氨基甲酸叔丁酯
TCIAB2868-25GEA 5350 CNY
TCIAB2868-25G TCIAB2868-5G
4-(Boc-氨基)-1-丁醇 ≥96.0% (通过GC)
4-(Boc-氨基)-1-丁醇
分子式: C₉H₁₉NO₃
分子量: 189,26 g/mol
MDL编号: MFCD01861334
CAS号: 75178-87-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %