6-(Boc-氨基)-1-己醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: N-(6-羟基己基)氨基甲酸叔丁酯
TCIAB2870-5GEA 0 CNY
TCIAB2870-5G
6-(Boc-氨基)-1-己醇 ≥98.0% (通过GC)
6-(Boc-氨基)-1-己醇
分子式: C₁₁H₂₃NO₃
分子量: 217,31 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01862954
CAS号: 75937-12-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C