1-Benzyl-D-glutamate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2995-1GEA 360 CNY
TCIAB2995-1G TCIAB2995-5G
1-Benzyl-D-glutamate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1-Benzyl-D-glutamate
分子式: C₁₂H₁₅NO₄
MDL编号: MFCD00237065
CAS号: 79338-14-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (C=1, 1mol/l HCl)