2-甲基吡啶硼烷复合物 ≥85.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3018-5GEA 0 CNY
TCIAB3018-5G TCIAB3018-25G
2-甲基吡啶硼烷复合物 ≥85.0% (通过滴定分析)
2-甲基吡啶硼烷复合物
分子式: C₆H₁₀BN
分子量: 106,96 g/mol
MDL编号: MFCD07784361
CAS号: 3999-38-0
UN号: 2813
ADR: 4.3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 85.0 %
Melting point 44.0 to 51.0 deg-C