3,3'-Bis(trimethylsilyl)biphenyl-4,4'-diylbis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3047-1GEA 0 CNY
TCIAB3047-1G
3,3'-Bis(trimethylsilyl)biphenyl-4,4'-diylbis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (通过GC)
3,3'-Bis(trimethylsilyl)biphenyl-4,4'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
分子式: C₂₀H₂₄F₆O₆S₂Si₂
分子量: 594,69 g/mol
CAS号: 828282-80-0
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C