4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3089-1GEA
0
CNY
TCIAB3089-1G
TCIAB3089-5G
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine ≥95.0% (通过GC)
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine
分子式:
C₂₀H₁₈BrN 分子量: 352,28 g/mol |
MDL编号:
MFCD03093258 CAS号: 58047-42-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 100.0 to 105.0 deg-C |