1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)氯化咪唑氯盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
1,3-二(2,4,6-三甲苯)咪唑氯盐
TCIAB3158-1GEA
0
CNY
TCIAB3158-1G
TCIAB3158-5G
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)氯化咪唑氯盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)氯化咪唑氯盐
分子式:
C₂₁H₂₇ClN₂ 分子量: 342,91 g/mol |
MDL编号:
MFCD09039279 CAS号: 173035-10-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |