1,1′-双(二-叔丁基膦基)二茂铁二氯合钯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,1′-Bis-(di-tert.-butylphosphino-)ferrocen-palladiumdichlorid
TCIAB3160-5GEA 0 CNY
TCIAB3160-5G TCIAB3160-1G
1,1′-双(二-叔丁基膦基)二茂铁二氯合钯 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,1′-双(二-叔丁基膦基)二茂铁二氯合钯
分子式: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
分子量: 651,75 g/mol
MDL编号: MFCD08064219
CAS号: 95408-45-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %