N-Boc-顺式-4-氟-L-脯氨酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3178-1GEA
0
CNY
TCIAB3178-1G
TCIAB3178-200MG
N-Boc-顺式-4-氟-L-脯氨酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
N-Boc-顺式-4-氟-L-脯氨酸
分子式:
C₁₀H₁₆FNO₄ 分子量: 233,24 g/mol 溶点: 162°C |
MDL编号:
MFCD04973957 CAS号: 203866-13-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -55.0 to -59.0 deg (C=1, MeOH) |