2-(4-Bromobutoxy)tetrahydro-2H-pyran ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3186-5GEA 2400 CNY
TCIAB3186-5G
2-(4-Bromobutoxy)tetrahydro-2H-pyran ≥98.0% (通过GC)
2-(4-Bromobutoxy)tetrahydro-2H-pyran
分子式: C₉H₁₇BrO₂
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD06654117
CAS号: 31608-22-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %