(R,R'')-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-biferrocene ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3196-500MGEA
0
CNY
TCIAB3196-500MG
TCIAB3196-100MG
(R,R'')-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-biferrocene ≥98.0% (通过滴定分析)
(R,R'')-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-biferrocene
分子式:
C₄₄H₃₆Fe₂P₂ 分子量: 738,41 g/mol |
CAS号:
136274-57-2 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -151.0 to -167.0 deg (C=0.2, CHCl3) |