4-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3209-5GEA 0 CNY
TCIAB3209-25G TCIAB3209-5G
4-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (通过滴定分析)
4-Benzyl-L-aspartate
分子式: C₁₁H₁₃NO₄
分子量: 223,23 g/mol
溶点: 221°C
MDL编号: MFCD00037208
CAS号: 2177-63-1
EINECS: 218-541-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 ~ +30.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)