[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB3235-200MGEA
0
CNY
TCIAB3235-200MG
TCIAB3235-1G
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride
分子式:
C₄₅H₅₁Cl₂N₂NiP 分子量: 780,48 g/mol |
MDL编号:
MFCD12545958 CAS号: 903592-98-3 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |