1,3-Bis(4-hydroxybutyl)tetramethyldisiloxane ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3283-5GEA 0 CNY
TCIAB3283-5G
1,3-Bis(4-hydroxybutyl)tetramethyldisiloxane ≥96.0% (通过GC)
1,3-Bis(4-hydroxybutyl)tetramethyldisiloxane
分子式: C₁₂H₃₀O₃Si₂
分子量: 278,54 g/mol
沸点: 185°C
MDL编号: MFCD00039554
CAS号: 5931-17-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %