2-Butyl-6-phenylpyridine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3314-1GEA 1550 CNY
TCIAB3314-1G
2-Butyl-6-phenylpyridine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-Butyl-6-phenylpyridine
分子式: C₁₅H₁₇N
分子量: 211,31 g/mol
沸点: 190°C
CAS号: 60272-71-1
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %