1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3319-25GEA 2725 CNY
TCIAB3319-25G TCIAB3319-5G
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (通过GC)
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
分子式: C₁₀H₂₁F₆NSi₂
分子量: 325,45 g/mol
闪点: 78°C
MDL编号: MFCD00153070
CAS号: 39482-87-6
EINECS: 254-470-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %