(Boc-氨氧基)乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: N-Boc-(羧基甲氧基)胺
TCIAB3338-1GEA 550 CNY
TCIAB3338-1G TCIAB3338-5G
(Boc-氨氧基)乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
(Boc-氨氧基)乙酸
分子式: C₇H₁₃NO₅
分子量: 191,18 g/mol
MDL编号: MFCD01632027
CAS号: 42989-85-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %