2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3339-25GEA
0
CNY
TCIAB3339-25G
2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
分子式:
C₁₉H₁₈O₃ 分子量: 294,35 g/mol |
MDL编号:
MFCD00040947 CAS号: 52490-15-0 EINECS: 257-959-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |