[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3351-1GEA
810
CNY
TCIAB3351-1G
TCIAB3351-200MG
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I) ≥98.0% (通过滴定分析)
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I)
分子式:
C₄₂H₄₇CuN₂O₂ 分子量: 675,40 g/mol |
CAS号:
920739-11-3 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |