1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3352-5GEA 1325 CNY
TCIAB3352-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0% (通过HPLC)
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane
分子式: C₁₄H₁₄O₂S₂
分子量: 278,38 g/mol
MDL编号: MFCD11846120
CAS号: 6099-21-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of isomer)