2,2′-二噻吩-5,5′-二硼酸二频哪醇酯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3363-5GEA 0 CNY
TCIAB3363-5G
2,2′-二噻吩-5,5′-二硼酸二频哪醇酯 ≥98.0% (通过滴定分析)
2,2′-二噻吩-5,5′-二硼酸二频哪醇酯
分子式: C₂₀H₂₈B₂O₄S₂
分子量: 418,18 g/mol
MDL编号: MFCD06798112
CAS号: 239075-02-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C