3-Bromo-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3393-5GEA
0
CNY
TCIAB3393-5G
3-Bromo-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one ≥98.0% (通过GC)
3-Bromo-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
分子式:
C10H10BrNO 分子量: 240,1000 g/mol |
MDL编号:
MFCD03085918 CAS号: 86499-96-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |