(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3404-100MGEA 0 CNY
TCIAB3404-100MG
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
分子式: C₁₁H₁₃BrN₂O₅
分子量: 333,14 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00058585
CAS号: 69304-47-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)