1-Amino-2-bromonaphthalene ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3411-5GEA
0
CNY
TCIAB3411-5G
1-Amino-2-bromonaphthalene ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Amino-2-bromonaphthalene
分子式:
C₁₀H₈BrN 分子量: 222,09 g/mol |
MDL编号:
MFCD11870111 CAS号: 771-14-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |