Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3422-500GEA 0 CNY
TCIAB3422-500G TCIAB3422-25G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (通过GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
分子式: C₂₂H₄₂O₄S
分子量: 402,63 g/mol
沸点: 180°C
MDL编号: MFCD01757653
CAS号: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %