2,2′-联吡啶-5,5′-二羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3502-1GEA
0
CNY
TCIAB3502-1G
TCIAB3502-5G
2,2′-联吡啶-5,5′-二羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2′-联吡啶-5,5′-二羧酸
分子式:
C₁₂H₈N₂O₄ 分子量: 244,21 g/mol 溶点: 365°C |
MDL编号:
MFCD01318320 CAS号: 1802-30-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |