1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑啉-2-亚基 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
SIPr
TCIAB3506-1GEA
0
CNY
TCIAB3506-1G
1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑啉-2-亚基 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑啉-2-亚基
分子式:
C₂₇H₃₈N₂ 分子量: 390,62 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD10567379 CAS号: 258278-28-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |