二-四丁铵顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶-4,4′-二羧基)钌(II) ≥75.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: N-719 染料
TCIAB3514-100MGEA 0 CNY
TCIAB3514-100MG
二-四丁铵顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶-4,4′-二羧基)钌(II) ≥75.0% (通过HPLC)
二-四丁铵顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶-4,4′-二羧基)钌(II)
分子式: C₅₈H₈₆N₈O₈RuS₂
分子量: 1188,56 g/mol
MDL编号: MFCD11042475
CAS号: 207347-46-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.70 %