1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3542-5GEA 0 CNY
TCIAB3542-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (通过HPLC)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate
分子式: C₉H₁₅BF₆N₂
分子量: 276,03 g/mol
CAS号: 741677-68-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %