2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3560-5GEA
0
CNY
TCIAB3560-5G
TCIAB3560-1G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (通过GC)
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
分子式:
C₂₅H₁₅Br 分子量: 395,30 g/mol |
MDL编号:
MFCD08704217 CAS号: 171408-76-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |